Merck
GF11648145
Manganin® - resistance alloy
foil, Cu 86%/Mn 12%/Ni 2%, thickness 1.0 mm, size 150 × 150 mm, temper annealed
Synonym(e):
CU060551
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 116-481-45
Größe
150 × 150 mm
Dicke
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)