Wichtige Dokumente
GF11222491
Wolfram
Bolt, size m5 x 30 mm, length 50 pcs, head style hexagonal
Synonym(e):
W 00BO55, W
About This Item
Verpackung
pkg of 50
Hersteller/Markenname
Goodfellow 112-224-91
Widerstandsfähigkeit
4.9 μΩ-cm, 20°C
bp
5660 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3410 °C (lit.)
Dichte
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[W]
InChI
1S/W
InChIKey
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)