GF11100665
Polyaramid
(polymetaphenylene isophthalamide), honeycomb, thickness 10 mm, size 600 × 600 mm, cell size 5 mm
Synonym(e):
AR312720
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
honeycomb
Hersteller/Markenname
Goodfellow 111-006-65
Küvettengröße
5 mm
Größe
600 × 600 mm
Dicke
10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)