Merck
GF10697362
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.036 mm, diam. 100 mm, ohms/square >2500
Synonym(e):
ES301900
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 106-973-62
Durchmesser
100 mm
Dicke
0.036 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)