GF10641259
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
500mm rod, 1.6mm diameter
Synonym(e):
FE047901
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 106-412-59
L × Durchm.
500 mm × 1.6 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)