Merck
GF10563814
Carbon - vitreous - 3000c
foam, thickness 10.0 mm, size 60 × 60 mm, bulk density 0.05 g/cm3
Synonym(e):
VC003829
About This Item
UNSPSC-Code:
12141908
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
Goodfellow 105-638-14
Größe
60 × 60 mm
Dicke
10.0 mm
Schüttdichte
0.05 g/cm3
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)