Merck
GF10386581
Niobium-zirconium alloy, Nb99Zr1
500mm tube, 3.95mm outside diameter, 0.35mm wall thickness, 3.25mm inside diameter, stress relieved
Synonym(e):
NB037350
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 103-865-81
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)