Merck
GF10316562
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 150 x 150mm, 0.1mm thickness, hard
Synonym(e):
FE200270
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil (temper hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 103-165-62
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)