Merck
GF10275869
Waspaloy - heat resisting alloy, Ni58Cr19Co14MoTiAlFe
foil, 150 x 150mm, 0.025mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonym(e):
NI150250
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’040.00
CHF 1’040.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’040.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 1’040.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 102-758-69
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)