Merck
GF09774186
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
20m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI045150
Größe auswählen
1 EA
CHF 301.00
CHF 301.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 301.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 301.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 097-741-86
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)