Merck
GF09758739
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.05 mm, L 0.5 m, clear amber
Synonym(e):
SU301050
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 097-587-39
Länge
0.5 m
Dicke
0.05 mm
Farbe
clear amber
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)