Merck
GF09552708
Titanium/Molybdenum
wire, Ti 85%/Mo 15%, 1.0 mm diameter, length 2 m, temper as drawn
Synonym(e):
TI085150
Größe auswählen
1 EA
CHF 558.00
CHF 558.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 558.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 558.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 095-527-08
Länge
2 m
Durchmesser
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)