Merck
GF09490473
Polyetheretherketone
(PEEK), rod, diam. 100 mm, L 200 mm, gray
Synonym(e):
EK307980
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’880.00
CHF 1’880.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’880.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 1’880.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 094-904-73
Länge
200 mm
Durchmesser
100 mm
Farbe
gray
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)