GF09201776
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 200 x 200mm, 0.03mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonym(e):
AL010230
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 092-017-76
Größe × Dicke
200 mm × 200 mm × 0.03 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)