Merck
GF08920458
Aluchrom O - Resistance Alloy, Fe70Cr25Al5
100m wire, 0.125mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE065130
Größe auswählen
1 EA
CHF 337.00
CHF 337.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 337.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 337.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 089-204-58
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)