Merck
GF08859583
Polyaramid
(polymetaphenylene isophthalamide), sheet, thickness 1.5 mm, size 500 × 500 mm, condition pressboard
Synonym(e):
AR313150
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 088-595-83
Größe
500 × 500 mm
Dicke
1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)