Merck
GF08382438
Kupfer
insulated wire, conductor diameter 0.04 mm, length 10 m, insulation thickness 0.005 mm
Synonym(e):
CU005841
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cu
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141711
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 083-824-38
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
Länge
10 m
Durchmesser
0.04 mm
Isolierungsstärke
0.005 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable