Merck
GF08354910
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 50m length, 0.025mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonym(e):
NI095815
Größe auswählen
1 EA
CHF 657.00
CHF 657.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 657.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 657.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
polyimide insulation
thermocouple wire
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 083-549-10
Isolierungsstärke
0.004 mm
Draht L × Durchm.
50 m × 0.025 mm , conductor diameter
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Anwendung
may be used as one component of a thermocouple
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)