Merck
GF08236133
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
foil, 50 x 50mm, 0.5mm thickness
Synonym(e):
FE260450
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 082-361-33
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)