Merck
GF08022057
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), rod, diam. 4.8 mm, L 1800 mm, natural
Synonym(e):
FP357920
Größe auswählen
1 EA
CHF 478.00
CHF 478.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 478.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 478.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 080-220-57
Länge
1800 mm
Durchmesser
4.8 mm
Farbe
natural
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)