Merck
GF07911693
Copper-gold alloy, Cu95Au5
20g lump, 10mm max. lump size
Synonym(e):
CY286100
Größe auswählen
1 EA
CHF 646.00
CHF 646.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 646.00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
CHF 646.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 079-116-93
Gewicht
20 g
Max. Stückgröße
10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)