GF07837498
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
50m wire, 0.15mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 045180
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 078-374-98
L × Durchm.
50 m × 0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)