Merck
GF07697830
Zinc selenide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g
Synonym(e):
ZN516010
Größe auswählen
1 EA
CHF 820.00
CHF 820.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 820.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 820.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 076-978-30
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)