Merck
GF06984142
Platinum/Rhodium
tube, Pt 90%/Rh10%, outside diameter 1.6 mm, length 50 mm, wall thickness 0.3 mm
Synonym(e):
PT017180
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 069-841-42
Länge
50 mm
AD
1.6 mm
Wandstärke
0.3 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)