Merck
GF06918116
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
0.05m wire, 0.050mm diameter, annealed
Synonym(e):
AU075150
Größe auswählen
1 EA
CHF 315.00
CHF 315.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 315.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 315.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 069-181-16
L × Durchm.
0.05 m × 0.050 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)