Merck
GF06834517
Nickel silver alloy, Cu45Zn43Ni10Pb2
1000mm rod, 6.35mm diameter
Synonym(e):
CZ047910
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 068-345-17
L × Durchm.
1000 mm × 6.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)