Merck
GF06772057
Nickel/Iron/Molybdenum
wire, Ni 80%/Fe15.5%/Mo 4.5, 1.0 mm diameter, length 20 m, temper as drawn
Synonym(e):
NJ275150
Größe auswählen
1 EA
CHF 482.00
CHF 482.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 482.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 482.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 067-720-57
Länge
20 m
Durchmesser
1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)