GF06599199
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.25 mm, size 100 × 100 mm, clear amber
Synonym(e):
SU301250
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 065-991-99
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.25 mm
Farbe
clear amber
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)