Merck
GF06395351
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
powder, 45micron max. particle size, 50g
Synonym(e):
AG066015
Größe auswählen
1 EA
CHF 459.00
CHF 459.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 459.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 459.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder (alloy pre-cursor)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 063-953-51
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)