Merck
GF06306656
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.05 mm diameter, length 25 m, temper annealed
Synonym(e):
W 055200
Größe auswählen
1 EA
CHF 258.00
CHF 258.00
Voraussichtliches Versanddatum26. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 258.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 258.00
Voraussichtliches Versanddatum26. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 063-066-56
Länge
25 m
Durchmesser
0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)