Merck
GF06269935
Copper/Beryllium
foil, Cu 98%/Be 2%, thickness 0.004 mm, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Synonym(e):
CU070200
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 062-699-35
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.004 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)