Merck
GF06136826
Stainless Steel - AISI 430 alloy, Fe81Cr17MnSiCSP
foil, 1m coil, 0.15mm thickness, annealed
Synonym(e):
FF230280
Größe auswählen
1 EA
CHF 359.00
CHF 359.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 359.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 359.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 061-368-26
Größe × Dicke
1 m × 0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)