Merck
GF06001603
Cobalt-chromium-iron-nickel-molybdenum-manganese alloy, Co40Cr20Fe15Ni15Mo7Mn2CBe
5m wire, 1.0mm diameter, hard
Synonym(e):
CO125160
Größe auswählen
1 EA
CHF 297.00
CHF 297.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 297.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 297.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 060-016-03
L × Durchm.
5 m × 1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)