Merck
GF05998168
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 1m coil, 0.05mm thickness, as rolled - condition c, precipitation hardenable
Synonym(e):
FE280290
Größe auswählen
1 EA
CHF 491.00
CHF 491.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 491.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 491.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
as rolled - condition c (precipitation hardenable)
Form
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 059-981-68
L × Dicke
1 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)