Merck
GF05937981
Lead-tin alloy, Pb75Sn25
5m wire, 1mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PB035140
Größe auswählen
1 EA
CHF 294.00
CHF 294.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 294.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 294.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 059-379-81
L × Durchm.
5 m × 1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)