Merck
GF05782710
Eisen
wire, 1.0 mm diameter, length 200 m, purity 99.5%
Synonym(e):
FE005172
Größe auswählen
1 EA
CHF 532.00
CHF 532.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 532.00
About This Item
Lineare Formel:
Fe
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
55.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141721
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 532.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.5%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 057-827-10
Widerstandsfähigkeit
9.71 μΩ-cm
Länge
200 m
Durchmesser
1.0 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1535 °C (lit.)
Dichte
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChIKey
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)