GF05715873
Aluminiumoxid
tube, outside diameter 4.0 mm, length 46 mm, wall thickness 1.53 mm
Synonym(e):
AL607078
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 057-158-73
Länge
46 mm
AD
4.0 mm
Wandstärke
1.53 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)