Merck
GF05367023
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.025 mm, size 100 × 100 mm, colorless
Synonym(e):
AM301026
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 053-670-23
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.025 mm
Farbe
colorless
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)