Merck
GF04956723
Aluminum nickelide
powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g
Synonym(e):
AL716010
Größe auswählen
1 EA
CHF 480.00
CHF 480.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 480.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 480.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 049-567-23
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)