Merck
GF04874148
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), sheet, thickness 25 mm, size 500 × 500 mm
Synonym(e):
ET303450
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 048-741-48
Größe
500 × 500 mm
Dicke
25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)