Merck
GF04831747
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 0.5m coil, 0.25mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Synonym(e):
FE290350
Größe auswählen
1 EA
CHF 377.00
CHF 377.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 377.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 377.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed (precipitation hardenable)
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 048-317-47
L × Dicke
0.5 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)