GF04373007
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 50mm disks, 0.075mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE240260
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 043-730-07
Größe × Dicke
50 mm × 0.075 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)