Wichtige Dokumente
GF04143518
Aluminium
foam, thickness 3.2 mm, size 300 × 300 mm, bulk density 0.2 g/cm3
Synonym(e):
AL003803
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 041-435-18
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
Größe
300 × 300 mm
Dicke
3.2 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Schüttdichte
0.2 g/cm3
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)