Merck
GF03854549
Silicon carbide
monofilament, 0.1 mm diameter, length 10 m, core tungsten 0.01mm diameter
Synonym(e):
SI675930
Größe auswählen
1 EA
CHF 832.00
CHF 832.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 832.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101521
NACRES:
NA.23
CHF 832.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 038-545-49
Länge
10 m
Durchmesser
0.1 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)