Merck
GF03794991
Iron-Nickel alloy, Fe61Ni39
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness
Synonym(e):
FK120275
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 037-949-91
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)