Merck
GF03683246
Brass alloy, Cu63Zn37
100m wire, 0.125mm diameter, hard
Synonym(e):
CU025130
Größe auswählen
1 EA
CHF 230.00
CHF 230.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 230.00
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
CHF 230.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 036-832-46
L × Durchm.
100 m × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)