Merck
GF03645075
Titan
lump, 6 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.99+%
Synonym(e):
TI006102
Größe auswählen
1 EA
CHF 549.00
CHF 549.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 549.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
47.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141746
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 549.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.99%
Form
lumps
Selbstzündungstemp.
860 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 036-450-75
Widerstandsfähigkeit
42.0 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
50 g
Max. Stückgröße
6 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1660 °C (lit.)
Dichte
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChIKey
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)