Merck
GF03620887
Waspaloy - heat resisting alloy, Ni58Cr19Co14MoTiAlFe
foil, 1m coil, 0.25mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI150300
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’880.00
CHF 1’880.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’880.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 1’880.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 036-208-87
Größe × Dicke
1 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)