Wichtige Dokumente
GF03591097
Aluminium
sphere, 50pcs, diameter 3.0mm, aluminum alloy 2017 precision sphere, grade 200, 95.2%
Synonym(e):
Aluminium
About This Item
Assay
95.20%
Form
spheres
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 035-910-97
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
Partikelgröße
3.0 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)