Merck
GF03572489
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
foil, 50 x 50mm, 0.1mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE230220
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 035-724-89
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)